RW1904700
Verstärkter Membranfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter; Porengröße 1,2 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
web cellulose membrane
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters, 1.2 µm pore size, polyester web
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
260 mL/min-cm2 water flow rate
70 °C max. temp.
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
200 μm
Porengröße
1.2 μm pore size
75 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften & Vorteile:
•Vorfilter mit großer Schmutzaufnahmekapazität für größeren Durchsatz
•Substrat setzt keine Partikel frei und gibt nicht nachgelagert Fasern ab
Anwendungen:
Vorfiltrierung vor der Anwendung von Sterilfiltern
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3