Alle Fotos(1)
Key Documents
RCHFA4VP1
Millipore
RCS® High Flow Touch-Validierungsprotokoll
A4 Format, Microbial Air Sampler Validation Guide
Synonym(e):
Luftkeimsammler-Validierungsprotokoll, Mikrobieller Luftkeimsammler-Validierungsprotokoll
About This Item
UNSPSC-Code:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
NA.74
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
RCS®
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
industrial qc
Kompatibilität
for use with RCS® High Flow Touch Microbial Air Samplers.
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das RCS® High Flow Touch-Validierungsprotokoll liefert einen Leitfaden für die Qualifizierung des RCS® High Flow Touch-Luftkeimsammlers vor Beginn der routinemäßigen Prüfung. Es erfasst die Installationsqualifikation, Betriebsqualifikation und Performancequalifikation. Luftmonitoring ist ein wichtiger, von den Behörden vorgeschriebener Kontrollschritt zur Sicherstellung der Produktqualität in Reinräumen.
Das Validierungsprotokoll ist im A4-Format ausgelegt und stellt die regulatorische Konformität der Luftkeinsammler sowie konstante Leistung sicher.
Anwendung
Das RCS® High Flow Touch-Validierungsprotokoll wird für die Validierung des RCS® High Flow Touch-Luftkeimsammlers verwendet, um eine konstante Leistung und regulatorische Konformität zu gewährleisten.
Rechtliche Hinweise
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany