RAWP03700
MCE-Membranfilter; Porengröße 1,2 μm
MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MF-Millipore™ Membrane Filter, 1.2 µm pore size
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
in accordance with OSHA ID 160
Beschreibung
37 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore™
Millipore
Parameter
20 L/min-cm2 air flow rate
270 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
37 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
5%
Brechungsindex
n/D 1.512
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
1.2 μm pore size
82 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)