PX1830
2-Propanol
≥99% (GC), suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
Synonym(e):
2-Propanol,IPA, 2-Propanol, sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
2-Propanol,
Agentur
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verunreinigungen
≤0.5% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 12 °C
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.5% max
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup