Merck
PLHK07610
Millipore
Ultrafiltrationsscheiben, 100 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Synonym(e):
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 100 kDa NMWCO
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Ultracel®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Filterdurchm.
76 mm
Filtrationsfläche
41.8 cm2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
100 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Ultrafiltrationsmembranen bestehen in der Regel aus Cellulose oder Polyethersulfon (PES). Welches Material gewählt wird, hängt größtenteils von der Kompatibilität der Probe ab und die Membranart wirkt sich deutlich auf die Leistung aus. Das Molekulargewicht (MW) des herauszufilternden Makrosoluten bestimmt die Ausschlussgrenze des nominalen Molekulargewichts (Nominal Molecular Weight Cut-Off, NMWCO) der Membran. Bei der Diafiltrationstechnik werden Ultrafiltrationsmembranen in Zentrifugen oder druckbetriebenen Geräten wie der Amicon® Rührzelle eingesetzt, um einen effizienten Pufferaustausch zu gewährleisten. Ultrafiltrationsmembranen werden Dialyseschläuchen vorgezogen, da die Membranen sowohl für die Probenkonzentration als auch für den Pufferaustausch eingesetzt werden können. Dadurch können Probentransfers minimiert und Probenverluste reduziert werden.
Anwendung
Ultrafiltrationsscheiben, 100 kDa NMW werden für Folgendes eingesetzt:
  • in der Millipore Ultrafiltrations-Rührzelle (Millipore Stirred Utrafiltration Cells, MSUC) für die mit dem Amicon® Rührzellenmodell 8200 durch Glucose-Oxidase (GO)
  • katalysierte Umwandlung von Glucose/Gluconsäure (Gluconic Acid, GA) zum Isolieren von mikrobiellen extrazellulären Vesikeln (EV) aus großvolumigen Kulturen
  • bei der Synthese von mittels Polydopamin (pDA) modifizierten Eisenoxid-Kernschalennanopartikeln (Iron Oxide Core-Shell Nanoparticles, IONP)
Verlinkung
Ersetzt: 14442AM
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Ruihua Li et al.
Chemosphere, 243, 125391-125391 (2019-11-30)
In this study, novel lignin-based flocculant (LBF) was prepared in recycling of papermaking sludge. And LBF combined with polyaluminum chloride (PAC) was used in the coagulation/ultrafiltration combined process. Effects of polymer types, pH and ultrafiltration time on the membrane fouling
Ester Junko Tomotani et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 121-124, 149-162 (2005-05-27)
Glucose oxidase (GO) (EC 1.1.3.4) was used as catalyst for oxidizing glucose into gluconic acid utilizing a 10-mL Bioengineering Enzyme Membrane Reactor or a 400-mL Millipore Stirred Ultrafiltration Cell (MSUC) coupled with a Millipore UF membrane (cutoff of 100 kDa)
Nimisha Singh et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(2) (2019-01-27)
Polydopamine (pDA)-modified iron oxide core-shell nanoparticles (IONPs) are developed and designed as nanovectors of drugs. Reactive quinone of pDA enhances the binding efficiency of various biomolecules for targeted delivery. Glutathione disulfide (GSSG), an abundant thiol species in the cytoplasm, was