PLGCD08205
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC)
Qualitätsniveau
Qualität
for separation
Beschreibung
Filter code PLGCD
Methode(n)
ultrafiltration: suitable
Filtrationsfläche
20 cm2
Membrangröße
20 cm × 20 cm
Matrix
Ultracel®
Porengröße
8 kDa filter
Rechtliche Hinweise
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3