PIHA01250
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 0.45 μm, diam. 12 mm, white mixed cellulose esters (MCE) membrane, size 24 wells, sterile
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene housing
white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 50
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
toxicology assay: suitable (in vitro)
Höhe
10.5 mm
Durchmesser
12 mm
Filtrationsfläche
0.6 cm2
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.6 cm2
Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
opaque white, membrane
Matrix
MF-Millipore™
Porengröße
0.45 μm
Anwendung(en)
industrial qc (microbial attachment assays)
Bindungsart
high binding surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Mit Millicell®-Einsätzen haben adhärente Zellen oder Suspensionszellen sowohl von ihrer apikalen als auch basolateralen Seite Zugang zum Nährmedium. Zellwachstum, -struktur und -funktion ahmen In-vivo-Umstände genauer nach. Darüber hinaus ermöglichen Millicell® Einsätze die Untersuchung beider Seiten der Zell-Monoschicht.
Stehende Millicell® Einsätze:
- Fördern das Wachstum und bieten ausgezeichnete Möglichkeiten für Zellstudien
Membrantyp:
MF-Millipore Membran (Zellulosemischester)
- Für ausgezeichnete anatomische und funktionelle Polarisierung
Anwendungen
Zellanhaftung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Zellkultur
WGK
WGK 3
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
Verwandter Inhalt
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.