PDRBGFILSTN
Stainless Steel Powder Bag Fill Stand
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Empfohlene Produkte
Höhe
51 cm (20 in.)
Tiefe
33 cm (13 in.)
Breite
56 cm , 22 in.