PBHK02510
Ultrafiltrationsscheiben, 100 kDa NMW
Biomax®, filter diam. 25 mm
Synonym(e):
PES-Membranfilter, 100 kDa NMWCO
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Biomax®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Filtrationsfläche
4.1 cm2
Porengröße
100 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
WGK
WGK 1