P2PLGCC05
Pellicon® 2 47 0.5 m²
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
regenerated cellulose
Qualitätsniveau
Beschreibung
Type C screen (coarse screen)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
Produktgröße
0.5 m2
Filtrationsfläche
0.5 m2
Nennfläche der Membran
0.1 m2
Matrix
Biomax®
Porengröße
10 kDa filter
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2