P2PLACV05
Pellicon 2 Cassette Ultrafiltration Module PLAC V 0.5 m2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene screen
polyurethane
regenerated cellulose
Qualitätsniveau
Beschreibung
Filter code PLAC
Type V screen (open channel)
prefiltration requirements: 100 µm
Parameter
3.5 bar max. transmembrane pressure (50 psig) at 30 °C
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Höhe
2.16 cm (0.85 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Produktgröße
0.5 m2
Filtrationsfläche
0.5 m2
Nennfläche der Membran
0.1 m2
Breite
17.8 cm , 7.0 in.
Matrix
Ultracel®
Porengröße
1 kDa filter
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2