Merck
NY6000010
Millipore
Nylon-Netzfilter
Millipore, 30 cm x 3 m, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 60,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filter L × B
30 cm × 3 m
Dicke
50 μm
Porengröße
41 % porosity
60.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: NY60
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten erhältlich: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen im Bereich von 5 bis 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften& Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Anwendung
  • Sammlung von Algen und Zellen
  • Partikelanalyse
  • Grobpartikelfiltration
  • Toxikologie und Wirkstofftests an C. elegans und am Zebrafisch
  • Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
  • Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13