NS6-15-05PK100
NovaSeptum® Sealing
NovaSeptum® Pinch Pipes for 3-6mm (ID-OD) Tubes - 100 pack
Synonym(e):
NovaSeptum® Tube Disconnection Pinch Pipes
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
NovaSeptum®
Anwendung(en)
sterile sampling
Kompatibilität
for use with NovaSeptum® crimping tool. A100-M