NA38/22
Membran für das NOVASEPTIC®-Ventil
EPDM rubber
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31411800
Empfohlene Produkte
Materialien
EPDM rubber
EPDM rubber device (ethylene propylene diene monomer)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic (Surface)
Parameter
-30-140 °C temp. range (Short term use)
-6-(-1) bar pressure range
Gewicht
0.1 kg (0.220 lb)
Anwendung
Der verwendete Ventilkörper und die Membran können unterschiedliche Auslegungstemperatur- und/oder Druckgrenzen aufweisen. Die schwächste Komponente in dem zusammengesetzten Produkt bestimmt die maximalen Auslegungstemperatur- und Druckgrenzen.
Verpackung
Die Membran ist in einer geschlossenen Box verpackt.
Sonstige Hinweise
Alle Membranen werden mit Materialien hergestellt, die FDA-Regulierung §177.2600 entsprechen, und werden mit einer Erklärung bereitgestellt. Die Membran entspricht USP Biological Tests for Plastics, Class VI.
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany