NA03
Anti-PCNA (Ab-1) Mouse mAb (PC10)
liquid, clone PC10, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PC10, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat, yeast, mouse, human, zebrafish
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PCNA(5111)
zebrafish ... Pcna(30678)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (not recommended with unconjugated antibody, see comments)
Paraffin Sections (2.5 µg/ml, no pre-treatment required, see comments)
Verpackung
Warnhinweis
Hinweis zur Analyse
HeLa cells, HL-60 cells, tonsil tissue, or normal colon tissue
Sonstige Hinweise
Suzuka, I., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86 3189.
Bravo, R., et al. 1987. Nature (London)326, 515.
Bravo, R. and MacDonald-Bravo, H. 1987. J. Cell. Biol.105, 1549.
Miyachi, K., et al. 1987. J. Immunol.121, 2228.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable