Merck
MZHABG251
Millipore
Membranfiltrationssystem
pore size 0.45 μm
Synonym(e):
Microfil® mit EZ-Pak®
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Porengröße:
0.45 μm pore size
Porengröße
0.45 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Microfil® mit EZ-Pak® ist ein einfach zu bedienendes, schnelles und genaues System für die routinemäßige mikrobiologische Analyse von Getränken und Trinkwasser. Für ein Höchstmaß an Komfort und Effizienz kann das EZ-Pak®-System mit dem Microfil®-Filtrationssystem kombiniert werden. Das Microfil®-Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Diese gebrauchsfertigen Microfil®-Trichter mit 250 ml Volumen, ausgestattet mit dem schwarzen EZ-Pak®-Filtersystem mit 0,45 μm Porengröße und mit Netzaufdruck, machen das Waschen und Sterilisieren nach jedem Test überflüssig. Sie vereinfachen daher die Handhabung der Geräte und sorgen für eine effiziente Bakterienabscheidung. Microfil®-Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Anders als bei herkömmlichen Filterhaltern sind Undichtigkeiten am Übergang zwischen Membran und Trichter ausgeschlossen und die Organismen werden konstant herausgefiltert.
Anwendung
Microfil®-Filter mit EZ-Pak® werden für klinische Anwendungen, in der Kosmetikbranche, im Umweltbereich, in der industriellen Qualitätssicherung, in der Pharmazie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung eingesetzt. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Apfelschaumwein, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktisch und einfach anzuwenden
  • Sterilisiertes und gebrauchsfertiges Produkt – spart Zeit und Kosten
  • Verringert die Arbeitsbelastung im Labor
  • Schnellere Filtrationsrate aufgrund der größeren Oberfläche
Prinzip
Vakuum
Physikalische Form
Farbcode: Schwarz
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3