Merck
MZAAWG101
Millipore
Microfil® mit EZ-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, white filter, gridded filter
Synonym(e):
Membranfiltrationssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
white filter
Agentur
ISO 7704
Beschreibung
Yeast or mold
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Microfil® with EZ-Pak®
Parameter
100 mL sample volume
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
Aufnahme
sample type food(s)
sample type cider
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Microfil Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Diese gebrauchsfertigen 100-ml-Microfil-Trichter, ausgestattet mit dem weißen EZ-Pak-Filtersystem mit einer Porengröße von 0,8 μm und mit Netzaufdruck, machen das Waschen und Sterilisieren nach jedem Test überflüssig und sorgen so für eine einfachere Handhabung der Geräte und eine effiziente Einbehaltung und Rückgewinnung von Mikroorganismen wie Hefe und Schimmelpilzen. Microfil-Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Anders als bei herkömmlichen Filterhaltern sind Undichtigkeiten am Übergang zwischen Membran und Trichter ausgeschlossen und die Organismen werden konstant herausgefiltert.
Für ein Höchstmaß an Komfort und Effizienz kann das EZ-Pak-System mit dem Microfil-Filtrationssystem kombiniert werden. Das Microfil-System beinhaltet einen gebrauchsfertigen, sterilen Filtrationstrichter und eine einzigartige Filtrationsunterstützung zur Erleichterung der Probenverarbeitung. Es sind keine Vorbereitungsschritte erforderlich.
Anwendung
Diese Filter finden Anwendung in den Bereichen Klinik, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel und Getränke und industrielle Qualitätskontrolle. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Apfelwein, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Hefen oder Schimmelpilze
Prinzip
Vakuum
Physikalische Form
Farbcode: Weiß
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
konfiguriert für
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)