Wichtige Dokumente
MSSK10025
Millipore
HPC-Gesamtkeimzahl-Testkit
The HPC Red Test Kit contains Red Test Sampler (MHPC10025) and Swab in Vial with Phosphate Buffer (MMSB10025)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.85
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Eignung
aerobic bacteria
molds
yeasts
Allgemeine Beschreibung
Das Abstrich-Kit ist ein eigenständiges System, das HPC-Gesamtkeimzahlprobennehmer und Einheiten, die 18 ml sterilen Phosphatpuffer enthalten und in die Tupfer eingepasst sind, integriert. Das System ist zur Verwendung für Abstriche zum Messen des Bakteriengehalts auf flachen oder unregelmäßigen Oberflächen konzipiert. Dieses Produkt kann bei vielen verschiedenen Anwendungen in der Lebensmittelherstellung, in Lebensmittelverarbeitungsanlagen und anderen Einrichtungen verwendet werden, um die Wirksamkeit der zur Beseitigung der mikrobiologischen Kontamination angewandten Desinfektionsmaßnahmen zu beurteilen. Die Puffereinheiten enthalten Neutralisationsmittel gegen die negativen Auswirkungen von Chlorresten oder quaternären Ammoniumverbindungen, die nach der Desinfektion ggf. auf Oberflächen zurückbleiben. Das Kit enthält 25 x Dip-Tester + 25 x Tupfer
Anwendung
Das MHPC-Abstrich-Kit ermöglicht eine schnelle und einfache Gesamtkeimzahlüberwachung von aeroben Bakterien in Lebensmitteln und Getränken, Wasser in Dentaleinheiten, Dialysaten, Pharmazeutika und Kosmetika.
Hinweis zur Analyse
Kolonien erscheinen glänzend und durchscheinend oder transparent. Die Farben variieren von farblos zu weiß, cremegelb oder gelegentlich pigmentiert.