Wichtige Dokumente
MSHAWGS48
Millipore
MicropreSure® Einheit
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE), white filter, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonym(e):
MicropreSure® Filtrationseinheit, Zur Keimbelastungsprüfung und Wasseranalyse durch Filtration
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
high-density polyethylene support
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
white filter
Qualitätsniveau
Agentur
EP, USP, JP
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Hersteller/Markenname
MicropreSURE®
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.1 cm2
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type wine
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type dairy
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cider
Eignung
suitable for (suitable for solid cultivation)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc (on-line monitoring)
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MicropreSURE® System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die MicropreSure® Einheit von Millipore wird zur Probenahme und Filtration von Flüssigkeiten in einem geschlossenen System verwendet, wodurch das Risiko falsch positiver Ergebnisse aufgrund einer unbeabsichtigten Verunreinigung bei der Probenahme in der Produktionsumgebung vermindert wird. Große Volumen können sofort innerhalb kurzer Zeit oder langsam über längere Zeit gefiltert werden. Das System wurde zur Verwendung mit unter Druck stehenden Prozessleitungen sowie zur Probenahme aus einem Sammelbehälter entwickelt. Die MicropreSure® Einheit kann einer Druckbelastung von bis zu 3 bar standhalten. Flüssigproben werden durch die mikroporöse Membran in der MicropreSure® Einheit gefiltert und die Einlässe und Auslässe des Systems werden vor Rücktransport zum Labor verschlossen, um der Gefahr einer Kontamination vorzubeugen. Die Membran ist durch Abnahme des MicropreSure® Gehäuses leicht zugänglich und kann dann zwecks Inkubation und mikrobieller Zählung auf ein Medium übertragen werden. Die Membran besteht aus weißen Zellulosemischestern (MCE) mit Netzaufdruck, ist einzeln verpackt und hat einen Durchmesser von 47 mm und eine Porengröße von 0,45 μm.
Anwendung
Die MicropreSure® Einheit von Millipore wird zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und für die Wasseranalyse mittels Filtrationsmethode verwendet. Sie ist ein gebrauchsfertiges Probenahmegerät zur Inprozesskontrolle von Pharma-, Leitungs- und Flaschenwasser sowie Wein, Bier und alkoholfreien Getränken.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geschlossenes Design für präzise Probenahme
  • Schnelle und zuverlässige Inprozess-Probensammlung und mikrobiologische Analyse
  • Prüfung größerer Volumen
  • Chargenspezifische oder kontinuierliche Probenahme
  • Kein Zusammenbau und keine Sterilisation erforderlich
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
MicropreSure® on-line filtration system for in-process microbiology testing