Merck
MMHEADMM1
Millipore
MILLIFLEX OASIS® Filtrationskopf
For use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
Synonym(e):
Milliflex-Oasis®-Filtrationskopf
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
Materialien
316L stainless steel head
Verpackung
pack of 1 unit
Hersteller/Markenname
Milliflex Oasis®
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Kompatibilität
for use with MILLIFLEX OASIS® pump MMSYSTMM1
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das MILLIFLEX OASIS® Filtrationssystem ist eine Lösung für einen vereinfachten und sicheren Mikrobenprüfprozess mit ausgezeichneter Produktivität, Zuverlässigkeit der Ergebnisse und Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Pro Pumpe werden zwei MILLIFLEX OASIS® Filtrationsköpfe aus Edelstahl mit Silikon-Kautschuk-Dichtungen bereitgestellt. Obwohl dies nicht obligatorisch ist, kann der Filtrationskopf bei 121 °C 15 Minuten oder bei 134 °C 5 Minuten autoklaviert werden. Das System ist für Biosicherheitswerkbanken/Laminar-Flow-Werkbanken konzipiert und weist eine kleine Grundfläche sowie ein geringes Gewicht auf und die Dekontamination von Oberflächen ist einfach.
Anwendung
Der MILLIFLEX OASIS® Filtrationskopf wird für die Bestimmung der Gesamtkeimzahl, bei der Wasserüberwachung und für allgemeine mikrobiologische Analysen von Bier und Flaschenwasser verwendet. Sie werden häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie verwendet
Sonstige Hinweise
In der Europäischen Union wird dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE, Waste Electric and Electronic Equipment) erachtet. Für Informationen zu Rückgabe und Recycling bitte hier klicken.
Rechtliche Hinweise
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany