MHA00P2TT
Bouillon Trypton-Glucose-Extrakt
with triphenyl tetrazolium chloride, ready-to-use, suitable for microbiology, for heterotrophic bacteria
Synonym(e):
TGE-Bouillon mit TTC, TGE-Bouillon mit Triphenyltetrazoliumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
with triphenyl tetrazolium chloride
Verpackung
pack of 50 tests
Methode(n)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
Kapazität
2 mL
filling volume
2 mL
Farbe
clear medium amberslightly opalescent
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type cider
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type soft drink
pH-Wert
7.0±0.2 (25.0 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
water monitoring
microbiology
Kompatibilität
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
heterotrophic bacteria
nonselective and differential for
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gebrauchsfertige Flüssigmedien in Ampullen lösen zahlreiche Probleme in mikrobiologischen Laboren, in denen Zeit, Ausrüstung und geschultes Personal häufig Mangelware sind.
- Sie sind in praktischen 2-ml-Kunststoffampullen für Einzeltests erhältlich, wodurch die Manipulation von Glasampullen entfällt und Abfall und Verfall vermieden werden, die bei lose verpackten Medien entstehen.
Spezifikationen
Hinweis zur Analyse
E. coli (ATCC 25922)
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable