Wichtige Dokumente
MFSL20GT3
Durapore® 5.0 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Materialien
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Final Fill 200
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
5.7 in.
Breite
3.0 in.
Filtrationsfläche
1000 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
5.0 μm pore size
Fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)