Wichtige Dokumente
MERSSTX01
Millipore
Ersatzelektroden, 1 Paar
Synonym(e):
Elektrodensatz, Ersatzelektroden
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Hersteller/Markenname
Millicell®
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Millicell® ERS-2 (Electrical Resistance System) ist zur zuverlässigen Messung von Membranpotenzial und Widerstand von Epithelzellen in Kultur vorgesehen. Dieses Gerät misst den Zustand von Zell-Monolayern qualitativ und die Zellkonfluenz quantitativ. Ein Silber-/Silberchlorid(Ag/AgCl)-Pellet an jeder Elektrodenspitze misst die Spannung. Aufgrund der kleinen Größe der Elektroden lassen sich die transepitheliale Spannung und der Widerstand der auf mikroporösen Membranen gewachsenen Zellen leicht messen. Zu den Zubehörteilen gehören ein (fixierter) Ersatzelektrodensatz, ein einstellbarer Elektrodensatz und ein spezialisierter Elektrodensatz zur Verwendung mit Millicell-96-Kulturplatteneinsätzen.
Eigenschaften und Vorteile:
- Tragbares Instrument, das in Sterilbanken passt
- Die Messungen beeinträchtigen weder die Sterilität noch schädigen sie die Zellen auf der Membran
- Häufig zitiert und in Epithelzellkulturprotokollen empfohlen
Anwendungen:
Messung des transepithelialen elektrischen Widerstands (TEER), Beurteilung des Zustands von Zell-Monolayern, quantitative Messung der Konfluenz
Anwendung
Forschungskategorie
Zellkultur
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany