MCRP24H48
Millicell® hängender Zellkultureinsatz, PET 1 μm, 24-Well, 48 Stk./Pkg.
Discontinued with Replacement Product No. PTRP24H48
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parameter
50 °C max. temp.
Filterdurchm.
6.5 mm
Filtrationsfläche
0.3 cm2
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.3 cm2
Maximales Well-Volumen
440 μL
Arbeitsvolumen
200 μL
Porengröße
1.0 μm
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Millicell® hängende Einsätze: Vorinstalliert in Vorlagen oder allein erhältlich
- Zur Cokultivierung und für Permeabilitäts-Assays
- Das einzigartige Design ermöglicht einen leichteren basolateralen Zugang als andere hängende Einsätze, mit einem geringeren Kontaminationsrisiko
- Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer 1-μm-Porengröße, die für eine bessere Visualisierung unter dem Mikroskop optisch transparent ist
- In 24-Well-Vorlagenplatten vorinstalliert oder als einzelne Einsätze in 3 Durchmessern erhältlich
Anwendungen: Zellanhaftung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Protokolle
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
Verwandter Inhalt
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.