Merck
MCMP24H48
Millipore
Millicell® hängender Zellkultureinsatz, PET 5 μm, 24-Well, 48 Stk./Pkg.
Discontinued with Replacement Product No. PTMP24H48
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parameter
50 °C max. temp.
Filterdurchm.
6.5 mm
Filtrationsfläche
0.3 cm2
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.3 cm2
Maximales Well-Volumen
440 μL
Arbeitsvolumen
200 μL
Porengröße
5.0 μm
Aufnahme
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Polyethylenterephthalat (PET) hängender Zellkultureinsatz mit einer Porengröße von 5,0 μm zur Verwendung in einer 24-Well-Mikrotiterplatte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung und ICC. Gerätekonfiguration: 24-Well-Mikrotiterplatte, 5μm Porengröße Millicell® Zellkultureinsätze sind eine benutzerfreundliche und praktische Vorrichtung für adhärente oder Suspensionszellen. Sie ermöglichen den Kontakt mit dem Medium sowohl von der apikalen als auch von der basolateralen Seite her. Zellwachstum, -struktur und -funktion ahmen In-vivo-Umstände genauer nach. Mit Millicell®-Einsätzen können außerdem beide Seiten des Zellen-Monolayers untersucht werden.
Millicell® Hängende Zellkultureinsätze: Vorinstalliert in Vorlagen oder einzeln erhältlich
  • Für Cokulturen und Permeabilitäts-Assays
  • Das einzigartige Design ermöglicht einen einfacheren basolateralen Zugang als andere hängende Einsätze mit geringerem Kontaminationsrisiko
  • Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer Porengröße von 1 μm, die zur besseren mikroskopischen Visualisierung optisch transparent ist
  • In 24-Well-Auffangplatten vorinstalliert oder als individuelle Einsätze in 3 Durchmessern erhältlich
Anwendungen: Zellanhaftung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Polyethylenterephthalat hängender Zellkultureinsatz mit einer Porengröße von 5 μm zur Verwendung in einer 24-Well-Mikrotiterplatte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung und ICC.
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Verwandter Inhalt
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.