Merck
MAFCN0B50
Millipore
MultiScreen GFC Filterplatte, undurchsichtig, nichtsteril
Receptor/ligand binding assays, sample prep,TCA precipitation
Synonym(e):
GFC Filter Plate, Opaque GFC Plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materialien
Barex®
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
glass fiber membrane
titanium dioxide
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
lid
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
50-250 μL sample volume (per well)
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
protein purification: suitable (TCA precipitation)
receptor binding assay: suitable
Höhe
14.4 mm
Länge
128 mm
Breite
85.5 mm
Filtrationsfläche
0.26 cm2
Plattengröße
96 wells
Maximales Well-Volumen
300 μL
Arbeitsvolumen
50-250 μL
Anwendung(en)
sample preparation
Bindungsart
high binding surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: FC
Glasfaser-Filtermembran-Filter:
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz weisen eine hervorragende Nassfestigkeit auf und eignen sich ausgezeichnet für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für schwer kontaminierte oder mit Partikeln belastete Proben. Sie werden auch verbreitet für die Klärung von wässrigen Lösungen eingesetzt.
Glasfaserfilter mit Bindemittelharz weisen eine hervorragende Nassfestigkeit auf und eignen sich ausgezeichnet für die qualitative Analyse und Vorfiltration, insbesondere für schwer kontaminierte oder partikelbelastete Proben. Sie werden zudem häufig zur Klärung von wässrigen Lösungen eingesetzt.
Eigenschaften & Vorteile:
- Mehrere Konfigurationen und Anwendungen
- Chemische Kompatibilität
- Automationskompatibel
- Überlegene Vakuumfiltration und Filtratsammlung
Anwendungen:
- Rezeptor-/Ligand-Bindungsassays, Probenvorbereitung, TCA-Fällung von Protein
Anwendung
Forschungskategorie
Allgemeine Filtration
Assays
Physikalische Form
Farbcode: Opak
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Nein
Rechtliche Hinweise
Barex is a registered trademark of INEOS Barex AG
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany