MABX8408
Anti-SARS-CoV-2 N mouse antibody (5D4)
suitable for ELISA, suitable for immunodiffusion
Synonym(e):
2019-nCoV, SARS-CoV
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
crude ascites
Klon
5D4, monoclonal
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
lateral flow assay: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable