MABT914
Anti-CD9 Antibody, clone Z9.1
clone Z9.1, from mouse
Synonym(e):
5H9 antigen, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, Leukocyte antigen MIC3, Motility-related protein, MRP-1, Tetraspanin-29, Tspan-29, p24)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Z9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD9(928)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Flow Cytometry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CD9 in human PBMCs.
human tonsil, human breast cancer, human liver cancer, human skin
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected CD9 in human liver cancer tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1