Merck
Alle Fotos(5)
Wichtige Dokumente
MABT886
Sigma-Aldrich
Anti-VE-Cadherin-Antikörper, Klon Vli37
culture supernatant, clone Vli37, from rabbit
Synonym(e):
Cadherin-5, CD144, Vascular endothelial cadherin, VE-Cad, VE-cadherin, VEcad
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Vli37, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cdh5(12562)
Allgemeine Beschreibung
Cadherin-5 (UniProt P55284; auch als Vascular endothelial cadherin, VE-Cad, VE-cadherin, VEcad, CD144 bekannt) wird in murinen Spezies vom Gen Cdh5 (Gen-ID 12562) kodiert. Cadherine (calciumabhängige Adhäsion) sind Transmembranproteine vom Typ 1, die Adherens Junctions in Gewebe bilden und wichtige Rollen für die Vermittlung der Zelladhäsion spielen. Cadherine wurden mit einem Präfix versehen, das ihre Gewebezugehörigkeit angibt. Vaskulär-endotheliales Cadherin (VE-Cadherin) ist die Transmembrankomponente der endothelialen Adherens Junction zwischen vaskulären Endothelzellen (EC) und spielt eine zentrale Rolle bei der Endothelintegrität und der Steuerung der Gefäßpermeabilität. Eine Eigenschaft von VEGF-induzierter Gefäßpermeabilität ist die Phosphorylierung von VE-Cadherin, die zur Internalisierung von VE-Cadherin und der Destabilisierung der Adherens Junctions führt. Ebenso verringert eine Überexpression von VE-Cadherin die Permeabilität von Endothelmonoschichten in vitro. VE-Cadherin wird anfänglich mit einer Signalpeptid- (A.S. 1-24) und einer Propeptid (A.S. 25-45)-Sequenz erzeugt, deren Entfernen das reife Protein mit einer großen extrazellulären Region (A.S. 46-599) mit fünf Cadherin-Repeats (A.S. 46-149, 150-256, 257-371, 372-476, 477-593), gefolgt von einem Transmembransegment (A.S. 600-620) und einer zytoplasmatischen Domäne (A.S. 621-784) erzeugt.
Spezifität
Klon Vli37 färbt endotheliale Adherens Junctions durch Immunzytochemie und Immunhistochemie.
Immunogen
Epitop: Nahe am C-Terminus.
Lineares Peptid, das der C-terminalen zytoplasmatischen Domänesequenz von Maus-VE-Cadherin entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-VE-Cadherin-Antikörper, Klon Vli37 ist zur Verwendung in Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und Immunzytochemie für den Nachweis von VE-Cadherin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies VE-Cadherin in 10 µg bEnd.3-Zelllysat aus Maushirnendothel nach.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies die VE-Cadherin-Expression in Lysaten von Mäuselungengewebe, Mäusehirnendothel-bEnd.3-Zellen und Rinderaortenendothel-GM7372-Zellen nach (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME,USA).
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250–5.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies die VE-Cadherin-Immunreaktivität in formalinfixierten Paraffinschnitten von Lunge, Aorta und Lebergewebe der Maus nach (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME, USA).
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500–5.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies die VE-Cadherin-Immunreaktivität in Rinderaortenendothel-GM7372-Zellen nach (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Volkhard Lindner, Maine Medical Center Research Institute, Scarborough, ME, USA).
Qualität
Bewertet durch Western Blot in Lungengewebelysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies VE-Cadherin in 10 µg Gewebelysat der Mäuselunge nach.
Zielbeschreibung
~110 gemessen. Die Zielbande scheint aufgrund der Glykosylierung größer als die berechnete Molekülmasse von 83,05 kDa.
Physikalische Form
Monoklonales Kaninchen-IgG in Überstand mit 0,05 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chi Zhang et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(11), 2691-2705 (2018-10-26)
Objective- Blood-CNS (central nervous system) barrier defects are implicated in retinopathies, neurodegenerative diseases, stroke, and epilepsy, yet, the pathological mechanisms downstream of barrier defects remain incompletely understood. Blood-retina barrier (BRB) formation and retinal angiogenesis require β-catenin signaling induced by the