MABT371
Anti-EB1, EB2 and EB3 Antibody, clone KT65
clone KT65, from rat
Synonym(e):
Microtubule-associated protein RP/EB family member 1, APC-binding protein EB1, End-binding protein 1, EB1, EB2, End binding protein 2, EB3, End binding protein 3, Microtubule-associated protein RP/EB family member 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
KT65, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EBF3(253738) , MAPRE2(10982) , MAPRE3(22924)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated EB1, EB2, and EB3 in HeLa cell extracts (Van der Vaart, B., et al. (2011). J Cell Biol. 193(6):1083-1099).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected EB1, EB2, and EB3 in 10 µg of MAPRE1 (EB1), MAPRE2 (EB2), and MAPRE3 (EB3) cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable