MABT171
Anti-MMP-9 (aktiv)-Antikörper, Klon 4A3
clone 4A3, from mouse
Synonym(e):
Matrix metalloproteinase-9, MMP-9, 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, GELB
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP9(4318)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs und TIMPs
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge von einem unabhängigen Labor wurde die aktive Form von MMP-9 in Gewebe von Speiseröhrenkrebs nachgewiesen (Duncan, M. E., et al. 1998. Eur J Biochem. 258(1):37-43).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:250 wurde die aktive Form von MMP-9 in WB nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Aktive Form von MMP-9
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable