MABT153
Anti-Aggrecan Antibody
mouse monoclonal, 4D7.1
Synonym(e):
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 1, Chondroitin sulfate proteoglycan 1
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Anti-Aggrecan Antibody (full length), clone 4D7.1, clone 4D7.1, 1 mg/mL, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4D7.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACAN(176)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Aggrecan (full length) in 10 µg of human chondrocyte cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable