MABS62
Anti-GREB1 Antibody, clone GREB1Ab
clone GREB1Ab, from mouse
Synonym(e):
growth regulation by estrogen in breast cancer 1, Gene regulated in breast cancer 1 protein, protein GREB1, gene regulated by estrogen in breast cancer protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GREB1Ab, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GREB1(9687)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Apoptose & Krebs
Hormone & Rezeptoren
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IP. (Hnatyszyn, H., et al. 2009). Breast Cancer Res Treat
DOI 10.1007/s10549-009-0584-x.)
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GREB1 on 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
MCF-7 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable