MABS455
Anti-GLEPP1 Antibody, extracellular domain, clone 1B4
clone 1B4, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase O, R-PTP-O, Glomerular epithelial protein 1, Protein tyrosine phosphatase U2, PTP-U2, PTPase U2, Ptpro
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B4, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Ptpro(50677)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GLEPP1, extracellular domain in rat isolated glomeruli tissue lysate (Fukuda, A., et al. (2012). J Am Soc Nephrol. 23:1351–1363).
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected GLEPP1, extracellular domain in glomeruli of rat kidney tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable