Wichtige Dokumente
MABS27
Sigma-Aldrich
Anti-Diglycyl-Lysin (Klon GX41) Antikörper
clone GX41, from mouse
Synonym(e):
Diglycyl Lysine
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GX41, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Anti-Diglycyl-Lysin weist nachweislich spezifisch Peptide nach, die aus dem ubiquitinierten Teil von Proteinen stammen. Es wird angenommen, dass Diglycyl-Lysin, Klon GX41, Diglycyl-Lysin-Einheiten findet, die nach dem Verdau mit Trypsin an Ubiquitinierungsstellen entstehen und zurückbleiben.
Spezifität
Aufgrund der 100%igen Sequenzhomologie ist eine weitreichende artenübergreifende Kreuzreaktivität zu erwarten.
Der Antikörper erkennt durch Diglycin modifizierte Lysinreste, die nach Trypsinverdauungen an Ubiquitinierungsstellen zurückbleiben.
Immunogen
Lineares Peptid, das Diglycyl-Lysin entspricht.
Anwendung
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg Anti-Diglycyl-Lysin immunpräzipierte Peptide mit Diglycyl-Lysin-Modifikation aus isolierten ubiquitinierten Proteinen, die aus einer humanen Zelllinie gewonnen wurden.
Massenspektrometrieanalyse: Eine frühere Charge wurde von einem unabhängigen Labor in Massenspektrometrie verwendet. Bild mit freundlicher Genehmigung von Samie Jaffrey, Cornell Medical College.
Der Anti-Diglycyl-Lysin (Klon GX41)-Antikörper weist Diglycyl-Lysin (Klon GX41) nach und wurde für die Verwendung in WB und IP publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in BSA-Protein und Diclycin-modifiziertem BSA.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Diglycyl-Lysin in 10 µg BSA-Protein und Diglycin-modifiziertem BSA nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Das Molekulargewicht kann je nach Größe des Proteins oder der Peptide, die Diglycyl-modifizierte Lysinreste enthalten, variieren.
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Protein G
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
BSA-Protein und Diclycin-modifiziertes BSA
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sebastian A Wagner et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(10), M111-M111 (2011-09-06)
Post-translational modification of proteins by ubiquitin is a fundamentally important regulatory mechanism. However, proteome-wide analysis of endogenous ubiquitylation remains a challenging task, and almost always has relied on cells expressing affinity tagged ubiquitin. Here we combine single-step immunoenrichment of ubiquitylated
Meghan C Burke et al.
Journal of proteome research, 13(12), 5965-5972 (2014-10-07)
We provide evidence at the molecular level that ubiquitinated proteins are present in exosomes shed by myeloid-derived suppressor cells (MDSC). Ubiquitin was selected as a post-translational modification of interest because it is known to play a determinant role in the