MABS2304
Anti-ASGPR sH2a Antibody, clone B9
Synonym(e):
Asialoglycoprotein receptor 2;ASGP-R 2;C-type lectin domain family 4 member H2;Hepatic lectin H2;HL-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
B9, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 35.09 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG3λ
Epitopsequenz
C-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASGR2(433)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by ELISA with recombinant human ASGPR protein.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant human ASGPR sH2a protein.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASGPR sH2a in Immunoprecipitation applications (Benyair, R., et al. (2011). World J Gastroenterol. 17(48):5305-9; Shenkman, M., et al. (2013). J Biol Chem. 288(4):2167-78).
ELISA Analysis: A representative lot detected ASGPR sH2a in ELISA applications (Benyair, R., et al. (2011). World J Gastroenterol. 17(48):5305-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable