MABS2242
Anti-Haptoglobin Antibody, clone P2A12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P2A12, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 45.21 kDa
observed mol wt ~17 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
N-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... HP(3240)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting with purified human haptoglobin plasma.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected purified Haptoglobin from human plasma.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Haptoglobin in human liver tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable