MABS1927
Anti-CD173 and CD174 Antibody, clone BRIC 231
clone BRIC 231, from mouse
Synonym(e):
Fucosylated histo-blood group antigens H type 2/Lewis Y, Clone BRIC 231
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
BRIC 231, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FUT4(2526)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD173 CD174 in Flow Cytometry applications (Cao, Y., et. al. (2001). Glycobiology. 11(8):677-83).
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CD173 CD174 in KG1 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1