Wichtige Dokumente
MABS1914
Sigma-Aldrich
Anti-mitochondrialer-Pyruvat-Carrier-2(BRP44)-Antikörper
clone n/a, from mouse
Synonym(e):
Mitochondrial pyruvate carrier 2, Brain protein 44, BRP44
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
n/a, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MPC2(25874)
Allgemeine Beschreibung
Mitochondrialer Pyruvat-Carrier 2 (UniProt: O95563; auch bezeichnet als Brain Protein 44 oder MPC2) wird beim Menschen von MPC2 (auch bezeichnet als BRP44) kodiert. MPC2 ist ein Multi-Pass-Protein an der inneren Mitochondrienmembran, das die Einschleusung von Pyruvat in Mitochondrien vermittelt. Pyruvat ist eine wesentliche Komponente des Intermediärstoffwechsels und nimmt eine Schlüsselposition zwischen der zytosolischen Glykolyse und dem mitochondrialen Stoffwechsel ein. MPC2 enthält 3 helikale Domänen (aa 41–61, 73–90 und 96–115). In Säugetierzellen besteht der mitochondriale Pyruvat-Carrier aus den beiden paralogen Untereinheiten MPC1 und MPC2, die zu einem funktionellen Komplex heteromerisieren. Es wurde berichtet, dass MPC2 auch Homomere bilden kann, jedoch sind nur MPC1- und MPC2-Heteromere funktionsfähig. Ein vollständiges Fehlen von MPC2 führt in Mausmodellen nachweislich zu embryonaler Letalität. Murine Zelllinien, die ein N-terminales trunkiertes MPC2-Protein (Mpc2 16) exprimieren, sind Berichten zufolge zwar lebensfähig, weisen jedoch eine signifikant reduzierte Fähigkeit zur mitochondrialen Pyruvatoxidation auf. (Literatur: Compan, V., et al. (2015). Mol. Cell 59(3); 491–501; Vigueira, PA., et al. (2014). Cell Rep. 7(6); 2042–2053).
Spezifität
Dieser monoklonale Maus-Antikörper weist das Protein mitochondrialer Pyruvat-Carrier 2 in humanen und murinen Zellen nach. Er ist gegen ein Epitop innerhalb von 10 Aminosäuren der internen Region gerichtet.
Immunogen
Ein lineares Peptid, das 10 Aminosäuren aus der internen Region des humanen Proteins mitochondrialer Pyruvat-Carrier 2 entspricht.
Anwendung
Anti-mitochondrialer-Pyruvat-Carrier-2(BRP44)-Antikörper, Kat.-Nr. MABS1914, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von humanem und murinem mitochondrialem Pyruvat-Carrier 2, der für die Verwendung bei der Immunpräzipitation und beim Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Signalgebung
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde der mitochondriale Pyruvat-Carrier 2 (BRP44) in Herz- und Leber-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer 1:1000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde eine Immunpräzipitation von mitochondrialem Pyruvat-Carrier 2 (BRP44) aus Leber-Mitoplasten der Maus durchgeführt (mit freundlicher Genehmigung von Prof. Jean-Claude Martinou, Ph.D., Universität Genf, Schweiz).
Western-Blot-Analyse: Mit 4 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde der mitochondriale Pyruvat-Carrier 2 (BRP44) in Pankreas-Gewebelysat der Maus nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde der mitochondriale Pyruvat-Carrier 2 (BRP44) in Western-Blotting-Anwendungen nachgewiesen (Compan, V., et. al. (2015). Mol Cell. 59(3):491–501; Vanderperre, B., et. al. (2016). PLoS Genet. 12(5):e1006056).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in Leber-Mitochondrienlysat der Maus.
Western-Blot-Analyse: Mit 1 µg/ml dieses Antikörpers wurde der mitochondriale Pyruvat-Carrier 2 (BRP44) in Leber-Mitochondrienlysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~15 kDa gemessen; 14,28 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ping Yu Xiong et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 5, 195-195 (2019-02-12)
Introduction: Group 2 pulmonary hypertension (PH), defined as a mean pulmonary arterial pressure ≥25 mmHg with elevated pulmonary capillary wedge pressure >15 mmHg, has no approved therapy and patients often die from right ventricular failure (RVF). Alterations in mitochondrial metabolism
Joselyn Padilla et al.
Cells, 11(7) (2022-04-13)
The oncogenic expression or mutation of tumor suppressors drives metabolic alteration, causing cancer cells to utilize diverse nutrients. Lactate is a known substrate for cancer cells, yet the regulatory mechanisms of lactate catabolism are limited. Here, we show that a
Andres De La Rossa et al.
eLife, 11 (2022-02-22)
Neuronal excitation imposes a high demand of ATP in neurons. Most of the ATP derives primarily from pyruvate-mediated oxidative phosphorylation, a process that relies on import of pyruvate into mitochondria occuring exclusively via the mitochondrial pyruvate carrier (MPC). To investigate