MABS1896
Anti-RNF123 Antibody, clone 2C10.1
clone 2C10.1, from mouse
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF123, EC 2.3.2.27, Kip1 ubiquitination-promoting complex protein 1, RING finger protein 123, RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RNF123(63891)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RING-type E3 ubiquitin transferase RNF123 in HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable