Merck
MABS1352
Sigma-Aldrich
Anti-N3-Phosphohistidin (3-pHis) Antikörper, Klon SC56-2
clone SC56-2, from rabbit
Synonym(e):
N3-Phosphohistidine
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SC56-2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, E. coli
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (N3-pHis)
Allgemeine Beschreibung
Die Phosphorylierung spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Proteinaktivitäten und verschiedenen zellulären Signalübertragungsereignissen in Zellen. Die meisten Studien konzentrieren sich auf Serin-, Threonin- und Tyrosinphosphorylierungen und sind durch die verfügbaren Instrumente zum Nachweis von Phosphohistidin (pHis) begrenzt. Die Phosphorylierung von Histidin kann entweder an N1 (1-pHis) oder N3 (3-pHis) des Imidazolrings erfolgen. Die Entwicklung von Peptiden, die stabile Phosphoryltriazolylalanin-Analoga von 1-pHis und 3-pHis (1-pTza und 3-pTza) enthalten, ermöglicht die Herstellung von Antikörpern zur Untersuchung von Histidin-N1- und N3-Phosphorylierungen bei Signalübertragungsereignissen. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass His-Kinasen bei Krebs und Tumormetastasen eine Rolle spielen, und das erste identifizierte Metastasensuppressor-Gen ist eine der beiden bekannten His-Kinasen, Nm23-H1, bei Säugetieren (auch bekannt als NME1, Nukleosiddiphosphatkinase oder NDPK-A). Nm23-H1/NME1 und das eng verwandte Nm23-H2 (NME2/NDPK-B) katalysieren den Transfer von Phosphat aus ATP auf Nukleosiddiphosphate (NDPs) über ein 1-pHis-Enzymintermediat. Nm23-H1/-H2 weisen auch eine His-Kinase-Aktivität auf, bei der das Phosphat aus dem aktiven Zentrum pHis auf ein His in einem Zielprotein übertragen wird. Stoffwechselenzyme wie die Phosphoglyceratmutase (PGAM), die Succinyl-CoA-Synthase (SCS) und die ATP-Citrat-Lyase (ACL) verwenden ebenfalls pHis als Enzymintermediat. Im Gegensatz zu NME1/2 verwendet PGAM 3-pHis als Enzymintermediat. Außer bei Eukaryoten ist die Histidinphosphorylierung auch in bakteriellen “Zweikomponenten”-Signalwegen gut dokumentiert, die an der Chemotaxis beteiligt sind, obwohl das Phosphat von dem im Rezeptor/Sensorprotein gebildeten pHis auf Asp-Reste eines Akzeptor-Reaktionsregulatorproteins übertragen wird und das Rezeptor/Sensorprotein im Wesentlichen als Aspartatkinase fungiert.
Spezifität
Die Zielmodifizierung ist nicht speziesspezifisch.
Weist selektiv Proteine nach, deren Histidin(e) an N3 des Imidazolrings (3-pHis) phosphoryliert ist/sind, aber nicht an 1-pHis.
Anwendung
Anti-N3-Phosphohistidin (3-pHis) Antikörper, Klon SC56-2, ist ein isomerspezifischer, monoklonaler Ab, der speziell zum Nachweis von phosphoryliertem Histidin an Position N3 dient. Dieses aufgereinigte mAb wird durch veröffentlichte Daten gestützt, die die Leistungsfähigkeit bei Western-Blot- und Dot-Blot-Anwendungen belegen.
Dot-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden Peptide nachgewiesen, die das Phosphohistidin-Analogon 3-pTza, jedoch keine Peptide enthielten, die nur phosphoryliertes Tyrosin enthielten. Klon SC56-2 ist am reaktivsten gegenüber 3-pTza-Peptiden auf der Basis der NM23-H1/NME1 3-pHis118- und PGAM 3-pHis11-Sequenz, weniger reaktiv gegenüber 3-pTza-Peptiden auf der Basis der ACLY 3-pHis760-, Histon H4 3-pHis18- oder Kca3.1 3-pHis358-Sequenz, während er am wenigsten reaktiv gegenüber 3-pTza-Peptiden auf der Basis von GNB1 3-pHis266 ist (Fuhs, S.R., et al. (2015). Cell. 162(1):198-210).
Western-Blot-Analyse: Der Hybridom-Kulturüberstand des Klons SC56-2 wurde für die Western-Blot-Analyse der hitzeempfindlichen Histidin-N3-Phosphorylierung (3-pHis) des exogen exprimierten humanen PGAM-GST-Fusionsproteins in Lysaten von transformierten E. coli verwendet (Fuhs, S.R., et al. (2015). Cell. 162(1):198-210).
Hinweis: PROBEN vor dem Phosphohistidin-Nachweis NICHT ERHITZEN. Die Histidinphosphorylierung ist hitze- und säureempfindlich. Um eine Negativkontrolle für den Spezifitätstest zu erstellen, kann ein Aliquot der Probe 10–15 Minuten lang auf 95 ºC erhitzt werden, um die Histidinphosphorylierung rückgängig zu machen. Alternativ kann ein Aliquot der Probe unter angesäuertem pH-Wert bei 37 ºC 15 Minuten lang inkubiert werden, um die Histidinphosphorylierung zu reduzieren. Jede 100-µ-l-Probe wird vor der Inkubation mit 25 µl 1 M HCl angesäuert und dann vor dem Phosphohistidin-Nachweis mit 25 µl 1 M NaOH neutralisiert.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot der PGAM-katalysierten 2,3-DPG-Abbaureaktion.
Western-Blot-Analyse: 0,52 µg/ml dieses Antikörpers wiesen rekombinante humane Phosphoglyceratmutase (PGAM) mit N3-Phosphohistidin (3-pHis) in einem 5-µg-Aliquot der PGAM-katalysierten 2,3-Diphosphoglycerat (2,3-DPG) Abbaureaktion nach.
Zielbeschreibung
Je nach Größe der Histidinphosphorylierungs-Proteine variabel.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lingyuan Kong et al.
Frontiers in microbiology, 13, 820089-820089 (2022-05-14)
In Streptococcus mutans, we find that the histidine kinase WalK possesses the longest C-terminal tail (CTT) among all 14 TCSs, and this tail plays a key role in the interaction of WalK with its response regulator WalR. We demonstrate that
Jianliang Zhang et al.
Oncogene, 42(6), 449-460 (2022-12-14)
Current clinical therapies targeting receptor tyrosine kinases including focal adhesion kinase (FAK) have had limited or no effect on esophageal squamous cell carcinoma (ESCC). Unlike esophageal adenocarcinomas, ESCC acquire glucose in excess of their anabolic need. We recently reported that
Monoclonal 1- and 3-Phosphohistidine Antibodies: New Tools to Study Histidine Phosphorylation.
Fuhs, SR; Meisenhelder, J; Aslanian, A; Ma, L; Zagorska, A; Stankova, M; Binnie et al.
Cell null
Jianliang Zhang et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 8(1), 37-60 (2019-03-06)
Most targeted therapies against cancer are designed to block growth factor-stimulated oncogenic growth. However, response rates are low, and resistance to therapy is high. One mechanism might relate to the ability of tumor cells to induce growth factor-independent proliferation (GFIP).
Junyao Yang et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 38(4), 556-573 (2019-11-14)
Histone deacetylase 7 (HDAC7) plays a pivotal role in the maintenance of the endothelium integrity. In this study, we demonstrated that the intron-containing Hdac7 mRNA existed in the cytosol and that ribosomes bound to a short open reading frame (sORF)