Wichtige Dokumente
MABN889-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-C9ORF72/C9RANT (Poly-GA)-Antikörper, Klon 5E9, Alexa Fluor 488-Konjugat
clone 5E9, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonym(e):
C9ORF72/C9RANT (poly-GA), Protein C9orf72
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 488
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Die Erweiterung einer GGGGCC-Hexanukleotidwiederholungssequenz im nichtkodierenden Bereich des offenen Leserahmens 72 oder C9orf72 des menschlichen Chromosoms 9 (auch als ALSFTD, FTDALS; Gen-ID 203228 bekannt), ist die häufigste genetische Anomalie bei familiärer und sporadischer frontotemporaler Demenz (FTD) und Motoneuron-Erkrankung (MND), bei der amyotrophe Lateralsklerose (ALS) die häufigste Form ist. Die Anzahl an Hexanukleotidwiederholungen unter der Normalbevölkerung liegt im Bereich von 2 bis 24, wogegen sie im pathologisch erweiterten Allel bei mehreren Tausend Wiederholungen (700–4.400 Wiederholungen) liegt. Die unkonventionelle wiederholungsbedingte nicht-ATG-initiierte Translation (RANT) der GGGGCC-Wiederholungen in den drei alternativen Leserahmen erzeugt drei Polypeptide, von denen jedes aus Wiederholungseinheiten von zwei Aminosäuren (Dipeptid-Wiederholungen, DPR), Glycin-Alanin (GA), Glycin-Prolin (GP) bzw. Glycin-Arginin (GR) besteht. Diese DPR-Proteine bilden insbesondere in der Großhirnrinde, im Hippocampus und im Neocortex Einschlüsse. Die Einschlüsse sind auch gegenüber Markern des Ubiquitinproteasesystems (UPS) immunreaktiv, einschließlich Ubiquitin, Ubiquiline und p62, aber unterscheidet sich von Einschlüssen, die TDP-43 enthalten, das auch bei FTLD-TDP (frontotemporale lobare Degeneration mit TDP-43-Pathologie) und ALS-Fällen auftritt. Antikörper gegen die Poly-GA-, Poly-GP- und Poly-GR-Sequenz sind nützlich für die Charakterisierung der neuroanatomischen Verteilung und klinisch-pathologische Assoziation der DPR-Pathologie mit C9ORF72-Mutationen.
Spezifität
Klon 5E9 erkennt C9ORF72/C9RANT (Poly-GA) und andere Proteine, die eine Poly-GA-Sequenz enthalten.
Immunogen
An Polyethylenglycol konjugiertes lineares Peptid, das die Wiederholung von 10 Gly-Ala-Wiederholungen enthält.
Anwendung
Anti-C9ORF72/C9RANT (Poly-GA)-Antikörper, Klon 5E9, Alexa Fluor 488-Konjugat, Best.-Nr. MABN889-AF488, ist ein hochspezifischer monoklonaler Maus-Antikörper, der auf Gly-Ala-Wiederholungen (C9orf72) gerichtet ist und in der Immunhistochemie und in Western-Blots getestet wurde.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/ C9RANT (Poly-GA) in Immunhistochemie-Anwendungen nachgewiesen (Mackenzie, I.R., et. al. (2013). Acta Neuropathol. 126(6):859–79).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde C9ORF72/C9RANT (Poly-GA) in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Mackenzie, I.R., et. al. (2013). Acta Neuropathol. 126(6):859–79).
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot im rekombinanten GST-Fusionsprotein C9ORF72/C9RANT (Poly-GA) mit 15 GA-Wiederholungen.
Western-Blot-Analyse: Mit 4 µg/ml dieses Antikörpers wurden Gly-Ala-Wiederholungen im rekombinanten GST-Fusionsprotein C9orf72 nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~54 kDa beobachtet. In einigen Lysat(en) können nicht charakterisierte Banden beobachtet werden.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1-Antikörper in PBS mit 1,5 % BSA und 0,05 % Natriumazid.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2