Wichtige Dokumente
MABN787
Sigma-Aldrich
Anti-Dual-Oxidase-2-Antikörper, Klon Duox S-12
clone Duox S-12, from mouse
Synonym(e):
Dual oxidase 2, Large NOX 2, Long NOX 2, NADH/NADPH thyroid oxidase p138-tox, NADPH oxidase/peroxidase DUOX2, NADPH thyroid oxidase 2, Thyroid oxidase 2, p138 thyroid oxidase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
Duox S-12, monoclonal
application:
ICC
IHC
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Duox S-12, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DUOX2(50506)
Allgemeine Beschreibung
Dual-Oxidase-2 ist ein wichtiges Enzym bei der Biosynthese von Schilddrüsenhormonen und dem Peroxidstoffwechsel. Die Dual-Oxidase-2 erzeugt das Wasserstoffperoxid, das für die Enzyme Schilddrüsenperoxidase und Laktoperoxidase benötigt wird, und verarbeitet H₂O₂, das bei Stoffwechselvorgängen entsteht. Die Dual-Oxidase spielt außerdem eine Rolle bei der antimikrobiellen Abwehr in unseren Schleimhäuten, indem sie die Peroxidase für die antimikrobiellen Aktivitäten der Laktoperoxidase bereitstellt. Die Dual-Oxidase-2 wird darüber hinaus für verschiedene Stabilisierungen der extrazellulären Matrix und für die Vernetzung von Proteinen benötigt, z. B. bei der Bildung der Nagelhaut. Die Dual-Oxidase-2 wird im sich entwickelnden Fötus in großem Umfang exprimiert, während sie im Erwachsenenalter vor allem in den Schleimhaut- und Epithelzellen und -auskleidungen von Darm, Lunge, Speicheldrüsen und Hoden vorkommt. Die Dual-Oxidase spielt auch bei vielen Überempfindlichkeits- und Entzündungskrankheiten eine Rolle und wird bei Krankheiten wie Colitis und bestimmten Krebsarten hochreguliert.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
Rekombinantes Protein, das dem N-Terminus von humaner Dual-Oxidase-2 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Dual-Oxidase-2-Antikörper, Klon Duox S-12, ist für die Verwendung in Western Blot, Immunhistochemie und Immunzytochemie zum Nachweis von Dual-Oxidase-2 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies Dual-Oxidase-2 in menschlichem Prostatakrebs- und menschlichem Brustkrebsgewebe nach.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Dual-Oxidase-2 in BxPC-3-Zelllysat nachgewiesen (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Dual-Oxidase-2 in MIA PACA-2-Zellen nachgewiesen (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Dual-Oxidase-2 in MIA-PACA-2-Gewebe nachgewiesen (Wu, Y., et al. (2013). International Journal of Oncology. 42:1229-1238).
Qualität
Beurteilt durch Western Blot an Lysat von BxPC3-Zellen, die mit IL-4 behandelt wurden.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Dual-Oxidase-2 in 10 µg Lysat von BxPC3-Zellen nach, die mit IL-4 behandelt wurden.
Zielbeschreibung
~175 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Darrin V Bann et al.
Cancer research, 79(21), 5490-5499 (2019-09-11)
Highly penetrant hereditary thyroid cancer manifests as familial nonmedullary thyroid cancer (FNMTC), whereas low-penetrance hereditary thyroid cancer manifests as sporadic disease and is associated with common polymorphisms, including rs965513[A]. Whole-exome sequencing of an FNMTC kindred identified a novel Y1203H germline
Yonghzong Wu et al.
International journal of oncology, 42(4), 1229-1238 (2013-02-14)
Dual oxidase 2 (Duox2), one of the seven members of the NADPH oxidase gene family, plays a critical role in generating H2O2 for thyroid hormone biosynthesis and as an integral part of the host defense system of the respiratory epithelium