MABN748
Anti-TrpC3, clone 10H6 Antibody
clone 10H6, from mouse
Synonym(e):
Short transient receptor potential channel 3, TrpC3, Transient receptor protein 3, TRP-3, hTrp-3, hTrp3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10H6, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TRPC3(7222)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TrpC3 in rat liver and brain tissue lysates (Feng. S., et al. (2013). PNAS. 1-6).
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TrpC3 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable