MABN726
Anti-EphB2 Antibody, clone 2D12C6
ascites fluid, clone 2D12C6, from mouse
Synonym(e):
Ephrin type-B receptor 2, EPHB2 protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D12C6, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EPHB2(2048) , EphB2(2048)
rat ... EphB2(313633)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 to 1:1,000 dilution from a representative lot detected EphB2 in rat cerebellum, pons/midbrain, and hippocampus tissues. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected EphB2 in 10 µg of IMR-32 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
IMR-32 cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable