MABN71
Anti-GluR2 Antibody, clone L21/32
clone L21/32, from mouse
Synonym(e):
glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2, glutamate receptor 2, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 2, AMPA-selective glutamate receptor 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
L21/32, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRIA2(2891)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Neurotransmitter & Rezeptoren
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GluR2 on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain membrane tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable