MABN666
Anti-TRIP8b Antibody, clone N212A/34
clone N212A/34, from mouse
Synonym(e):
PEX5-related protein, PEX5-like protein, Peroxin-5-related protein, TPR-containing Rab8b-interacting protein, Tetratricopeptide repeat-containing Rab8b-interacting protein, Pex5Rp, TRIP8b
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N212A/34, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Pex5L(286937)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Synapsen & Synapsenbiologie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected TRIP8b in COS cell lysates transiently transfected with GFP tagged TRIP8b (exon1b) and not in COS cell lysates transiently transfected with TRIP8b (exon1a, 2, or 4) or with untagged Kv2.1 plasmid (Prof. J. Trimmer, University of California, Davis.).
Qualität
Western Blotting Analyis: 0.5 μg/mL of this antibody detected TRIP8b in 10 μg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rat brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable