MABN502
Anti-SNAT1 Antibody, clone N104/37
clone N104/37, from mouse
Synonym(e):
Sodium-coupled neutral amino acid transporter 1, Amino acid transporter A1, rATA1, Glutamine transporter, N-system amino acid transporter 2, Solute carrier family 38 member 1, System A amino acid transporter 1, System A transporter 2, System N amino acid
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N104/37, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNAT1 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Human brain tissue lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable