MABN2435
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 5H2
clone 5H2, from mouse
Synonym(e):
Retinal degeneration slow protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5H2, monoclonal
Speziesreaktivität
bovine, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Prph2(19133)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Radioimmunoassay Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Radioimmunoassay applications (Connell, G., et. al. (1991). Proc Natl Acad Sci USA. 88(3):723-6).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Peripherin-2 in Immunoflourescence applications (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Qualität
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Peripherin-2 in 10 µg of bovine retinal tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash