MABN2434M
Anti-Retinoschisin Antibody, clone 3R10
clone 3R10, from mouse
Synonym(e):
X-linked juvenile retinoschisis protein, RS1-3R10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3R10, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RS1(6247)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Retinoschisin in Western Blotting applications (Min, S.H., et. al. (2005). Mol Ther. 12(4):644-51; Wu, W.W., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(30):28139-46).
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoschisin in 10 µg of mouse retinal tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1